Learn More
Kolmi Hopen™ SafeFeet Polypropylene Overshoes with SkidGuard
Help prevent falls in the workplace with these skid-resistant, polypropylene overshoes.
79.60€ - 81.45€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 13485, (UE) 2017/745 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Médica, industrial |
Material | Polipropileno |
Peso (métrico) | 34 g/m2 |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17780149
|
Kolmi Hopen™
H06741B |
Blanco, rosa | XL |
79.60€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17790149
|
Kolmi Hopen™
H06751B |
Blanco, verde | XL |
79.60€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17700159
|
Kolmi Hopen™
H07101A |
Blanco | 2XL |
81.45€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Waterproof and non-slip soles
- Breathable and lightweight
- Elastic ankle support
- Non-woven polypropylene with polyethylene soles
- Made in France
Especificaciones
ISO 13485, (UE) 2017/745 | |
Polipropileno | |
Sí |
Médica, industrial | |
34 g/m2 | |
60 μm |