Learn More
Invitrogen™ Transiluminador de luz azul Safe Imager™ 2.0
Transiluminador de luz azul Safe Imager™ 2.0
Marca: Invitrogen™ G6600EU
1629.45 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El Transiluminador de luz azul Safe Imager™ está diseñado para visualizar geles teñidos en la mesa de laboratorio o en sistemas de documentación de geles. La luz de la fuente LED del interior del instrumento pasa por un filtro azul que genera luz con un pico de emisión limitado, centrado en aproximadamente 470 nm, eficaz para la excitación de colorantes fijadores de ADN SYBR™, como la tinción de gel de ADN SYBR™ Safe, así como muchas de nuestras tinciones de gel de proteínas, como las tinciones SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange y Pro-Q™ Diamond. La sensibilidad que se obtiene con este instrumento es comparable a la obtenida con un transiluminador UV estándar. A diferencia de los transiluminadores de UV, el transiluminador Safe Imager™ no genera luz UV y no requiere equipo de protección UV durante su uso.Especificaciones
LED azul | |
Transiluminador | |
Safe Imager™ | |
Tipo de enchufe: UE | |
Temperatura ambiente |
Energéticamente eficiente | |
Electroforesis y transferencia en gel de ácido nucleico, electroforesis en gel de proteínas | |
29,5 x 32,5 x 6,5 cm | |
• Safe Imager • Unidad de filtro ámbar • Cable de alimentación • Gafas de visualización Safe Imager |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.