Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo S120-AT2
Procese grandes capacidades (10 x 2 ml) con este pequeño rotor de ángulo fijo.
Marca:  Thermo Scientific™ 45583
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Código de producto. 12141660
  • 19990.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Procese grandes capacidades (10 x 2 ml) con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S120-AT2, un rotor de ángulo fijo para pequeños volúmenes.
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Recomendada para:
procesamiento de lipoproteínas y ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo S120-AT2
Rotor de ángulo fijo
649.826 x g
40,4 mm
8,2
11 mm
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX y MX Plus
529.190 x g
Titanio
10 x 2 mL
120.000 rpm
25,4 mm
34 mm
1,2 lb (0,54 kg)
30°
408.554 x g