Learn More
Tiobutirato de S-metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026239
29.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2432-51-1
C5H10OS
118.194
MFCD00009872
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
s-methyl thiobutyrate, butanethioic acid, s-methyl ester, methyl thiolbutyrate, methanethiol butyrate, methanethiol n-butyrate, butyric acid, thio-, s-methyl ester, s-methyl thiobutanoate, unii-2p1e432myz, methyl thiobutanoate, methyl thiobutyrate natural
62444
butanotioato de S-metilo
CCCC(=O)SC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2432-51-1
C5H10OS
118.194
MFCD00009872
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
s-methyl thiobutyrate, butanethioic acid, s-methyl ester, methyl thiolbutyrate, methanethiol butyrate, methanethiol n-butyrate, butyric acid, thio-, s-methyl ester, s-methyl thiobutanoate, unii-2p1e432myz, methyl thiobutanoate, methyl thiobutyrate natural
62444
butanotioato de S-metilo
CCCC(=O)SC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material S-Methyl thiobutyrate
Densidad 0.966
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Índice de refracción 1.462
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1848987
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.2
Porcentaje de pureza 98%