Learn More
Ácido (S)-(+)-mandélico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
(S)-(+)-Mandelic acid is a versatile reagent used in the resolution of racemates and the preparation of amides, Pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-(+)-mandélico es un reactivo versátil utilizado en la resolución de racematos y en la preparación de amidas, intermediarios farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
El ácido (S)-(+)-mandélico es un reactivo versátil utilizado en la resolución de racematos y en la preparación de amidas, intermediarios farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-Mandelic acid |
Punto de fusión | 131°C to 135°C |
Beilstein | 2208678 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Cantidad | 25 g |
Rotación óptica | +155° (c=5 in Water) |
Sensibilidad | Light sensitive |