Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
SCAT SafetyWasteCaps para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y un trabajo eficiente con líquidos de residuos tóxicos. Con múltiples opciones para conectar diferentes tamaños de tubos.
Marca: SCAT™ 107924
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Cuerpo de PTFE de giro libre de 360°, resistente a medios agresivos
- Sistema de filtro de escape contra vapores nocivos
- Conexiones y conectores de tubo en diferentes tamaños
- Sistema flexible
- Ahorro de tiempo en el cambio de los recipientes de residuos mientras los tubos son fijo
- Seguridad de laboratorio, medidas técnicas de protección, protección óptima al recoger residuos líquidos
- Rentabilidad
- Amplia gama de accesorios, opcional: uso de embudo, control de nivel que evita el desbordamiento de recipientes
- Amplia gama de tamaños de rosca adecuados para recipientes de residuos de diferentes fabricantes
- Eliminación segura de residuos de HPLC
- Alto rendimiento de trabajo
- Protección personal, evitar el contacto de la piel con disolventes orgánicos, seguridad laboral, ergonomía
- Frascos y recipientes sellados
- Crear un ambiente de trabajo confortable
Especificaciones
Black | |
No esterilizable en autoclave | |
Sistemas de eliminación del HPLC | |
HDPE, PTFE, PFA y PP, Polypropylene |
S55 | |
2 × 2,3/3,2 mm de diámetro externo, 1 × 5 a 11,5 mm de diámetro interno, conector para el filtro de escape | |
Recipiente para eliminación de residuos | |
Safety Waste Cap |