Learn More
Uvex™ Guantes de seguridad Rubipor XS2001
Click to view available options
5
Descripción
- Guantes de seguridad ligeros y elásticos con impregnación NBR
- Material de refuerzo de algodón estirado altamente flexible con elastano
- Los guantes son extremadamente transpirables, medidos y confirmados mediante el modelo de piel del Instituto Hohenstein
- Aptos para su uso con pantallas táctiles
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Specifications
Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | NBR |
Color | Blanco |
Material | Algodón, Elastano |
Tamaño | 5 |
Norma EN388 | 1110X |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje, inspección, trabajo de precisión y clasificación |
Sexo | Unisex |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Show More |