Learn More
Buerkle™ Guantes protectores Rubiflex
28.95 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
36.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
31.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21907" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
36.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
31.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21907" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Longitud (métrico):
37 cm
60 cm
Estilo de puño de los guantes:
Manopla corta
Manopla larga
Descripción
- Guantes protectores con manopla corta o larga
- Para grasas, aceites minerales, disolventes y multitud de ácidos y álcalis
- De caucho de nitrilo
- Muy flexible, suave al tacto
- Gran resistencia a la abrasión y a los cortes
- Cómodo interior de tejido entrelazado de algodón
- De acuerdo con la norma EN 374
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 374 |
Color | Verde |
Material | Caucho de nitrilo |
Tipo de producto | Guantes protectores |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de grasas, aceites minerales, disolventes, muchos ácidos y álcalis |
Estilo de puño de los guantes | Manopla corta |
Revestimiento | Algodón |
Resistente a | Abrasión y cortes |
Longitud (métrico) | 37 cm |