Learn More
Rubbermaid™ Bouncer™ Scoops
Made of USDA-accepted, NSF-certified, clear polycarbonate materials that comply with FDA regulations
45.60€ - 48.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara de utilidad bouncer™ |
---|---|
Material | Policarbonato |
Desechables | No |
Color | Transparente |
Acabado | Exterior con textura de guijarros y interior liso |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11772015
|
Rubbermaid™
66600-30 |
1,89 L | 14 pulg |
48.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11762015
|
Rubbermaid™
66600-20 |
946,3 mL | 11,62 in |
45.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Tough polycarbonate resists breaking
- Improved weight distribution and handling compared to metal
- Pebble-textured outer surface
- Easy-to-clean, smooth inner surface
- Commercial dishwasher safe
Especificaciones
Cuchara de utilidad bouncer™ | |
No | |
Exterior con textura de guijarros y interior liso | |
Diseñado para una mejor distribución del peso y un mejor manejo con suavidad superficie |
Policarbonato | |
Transparente | |
USDA, FDA, NSF | |
29 cm |