Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho sólidos
Ofrece mayor resistencia y flexibilidad y puede resistir numerosos agentes químicos en el uso normal de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11557582
  • 15.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ofrecen mayor resistencia y flexibilidad y pueden resistir muchos agentes químicos en el uso normal de laboratorio.
  • Escala de temperatura de -40 °C a +70 °C
  • No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
71
49 mm
78mm
Caucho
Tapón
Uso de laboratorio
71mm
1/paq.