Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho sólidos
Ofrece mayor resistencia y flexibilidad y puede resistir numerosos agentes químicos en el uso normal de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.31050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11512932
  • 14.65€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ofrecen mayor resistencia y flexibilidad y pueden resistir muchos agentes químicos en el uso normal de laboratorio.
  • Escala de temperatura de -40 °C a +70 °C
  • No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
29
32 mm
33mm
Caucho
Tapón
Uso de laboratorio
29mm
10/paq.