Learn More
Thermo Scientific™ Agitador con placa calefactora RT2 Advanced, 120 V, 60 Hz, enchufe estadounidense.
Disfrute de la precisión de nuestro agitador con placa calefactora, con pantalla digital de perfil bajo con sensor PT100 para realizar mediciones de temperatura precisas en sus procedimientos experimentales más sensibles.
Marca:  Thermo Scientific™ 88880005
709.35 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.08600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15268824
  • 855.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Obtenga un control preciso sin sacrificar el presupuesto con el agitador con placa calefactora digital de perfil bajo y elegante Thermo Scientific™ RT2 Advanced que ofrece control digital de temperatura y velocidad con una resolución de temperatura de 0.1 °C y un intervalo de velocidad de agitación de 30 a 2000 rpm.’ Elija su velocidad de calentamiento y disfrute de una excelente transferencia de calor gracias a la estructura completamente integrada del calefactor y una placa superior de aleación de aluminio con revestimiento de cerámica que también proporciona una excelente uniformidad y resistencia a la corrosión, al mismo tiempo que permite la supervisión óptima de los cambios de color en muestras o medios durante el funcionamiento.
Control preciso para obtener una precisión óptima
  • Control PID por microprocesador con comentarios
  • Pantalla de temperatura LED y RPM digital (resolución 0,1 C para temperatura)
  • Visualización de temperatura actual y establecida o velocidad de agitación al mismo tiempo
  • Intervalo de velocidad de agitación: De 30 a 2000 rpm
  • En el caso de cambio de viscosidad, la función de retroalimentación mantiene la velocidad habitual
  • Intervalo de temperatura: Máx. 350 °C
  • La velocidad de calentamiento se puede ajustar entre 0 y 100 % a intervalos de 1 %
Prácticas características que ofrecen flexibilidad
  • Configure el temporizador para que se inicie de inmediato, comience una cuenta atrás o se ponga en marcha cuando la placa superior alcance el punto de referencia deseado
  • Ajuste del límite de temperatura configurable por el usuario
  • Bloquee el teclado para mayor seguridad
  • Incluye sonda de temperatura
    • Cuando se conecta a la unidad, cambia automáticamente al modo de sensor externo
    • Permite el control de la temperatura de la muestra cuando está en uso
    • Proporciona una muestra en tiempo real o la detección de temperatura del medio en la pantalla digital
  • Dos orificios roscados para varillas de soporte sujetan diversos tipos de dispositivos, como sensores de temperatura, termómetros, instrumental de vidrio de laboratorio y mucho más (la varilla de soporte y la pinza se venden por separado)
Las características de seguridad ofrecen tranquilidad
  • El indicador de advertencia de calor superior se ilumina cuando se apaga y sigue conectado hasta que la placa superior alcanza la temperatura ambiente
  • Mecanismo de agitación de arranque suave que evita salpicaduras cuando se pone en marcha
  • Apagado automático cuando se excede la temperatura
  • Cable de alimentación desconectable
  • Pantalla transparente opcional que protege al usuario de salpicaduras
Diseño/Capacidad
  • Capacidad de mezcla: 20L (H2O)
  • Dimensiones de la placa superior: Diámetro de 140 mm
  • Material de la placa superior: Aluminio con revestimiento de cerámica
  • Dimensiones totales (L × An × Al) 290 x 161 x 100 mm
  • Material del cuerpo: Aluminio
  • Pantalla: Digital LED (resolución de 0,1 °C)
  • Potencia de calentamiento: 600W
  • Carga máxima: 25 kg/55.1lbs
  • Especificaciones eléctricas: 120 V, 60 Hz/230 V, 50/60 Hz
Accesorios opcionales
  • Baño de calentamiento (n.o de cat. 88880141)
  • Pantalla de seguridad transparente (n.o de cat. 88880142)
  • Varilla de soporte (n.o de de cat. 88880143)
  • C-5, soporte de abrazadera (n.o de de cat. 88880148)
  • Abrazadera de 3 dientes (n.o de de cat. 88880149)
  • Sonda de temperatura de clase A (PT100, 400 °C) (n.o de de cat. 88880150)
Certificaciones: CE, cCSAus
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
Tipos de enchufe UE/Reino Unido/CHN/AUS
Aluminio
Control de retroalimentación por PID / báscula
140 mm (Diám)
De 50 °C a 350 °C
3,94 in
161 mm
6,34 in
Agitador de placas calefactoras, Agitador
25 kg
20 L
2 años
cCSAus, CE
230 V
5.5 in (Diám)
230 V, 50/60 Hz
11,42 in
100 mm
De 122 °F a 662 °F
50/60 Hz
290 mm
600 W
Redondo
Varios estilos
De 30 a 2000 rpm
11,42 x 6,34 x 3,94 in (290 x 161 x 100 mm)
LED
Certificados
Ver productos accesorios