Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores magnéticos RT Basic
Disfrute de una gran fiabilidad con los agitadores magnéticos plug and play Thermo Scientific™ RT Basic, ideales para aplicaciones rutinarias de agitación.
169.60€ - 290.00€
Especificaciones
Velocidad | De 150 a 2500 rpm |
---|---|
Material de la placa superior | Polipropileno |
Forma | Parte superior redonda |
Tensión | 100/240 V |
Altura (imperial) | 2,56 in |
Código de producto | Marca | Capacidad | Diámetro de la placa superior (métrico) | Diámetro de la placa superior (imperial) | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Diámetro de la placa superior (métrico) | Diámetro de la placa superior (imperial) | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15298824
|
Thermo Scientific™
88880008 |
2 L | 120 mm | 4,72 in | Conjunto de cables con distintos tapones |
184.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15208834
|
Thermo Scientific™
88880009 |
4 L | 170 mm | 6,69 in | US | ||||
15218834
|
Thermo Scientific™
88880010 |
4 L | 170 mm | 6,69 in | Conjunto de cables con distintos tapones |
215.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15228834
|
Thermo Scientific™
88880011 |
5 L | 220 mm | 8,66 in | US | ||||
15238834
|
Thermo Scientific™
88880012 |
5 L | 220 mm | 8,66 in | Conjunto de cables con distintos tapones |
290.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Disfrute de una gran fiabilidad con los agitadores magnéticos plug and play Thermo Scientific™ RT Basic, ideales para aplicaciones rutinarias de agitación. Hay disponibles tres opciones de tamaño: 120 mm, 170 mm o 220 mm, todas con un diseño ligero de perfil bajo con un tamaño extremadamente pequeño. Los agitadores RT Basic incluyen un cuerpo y una parte superior de polipropileno resistente a productos químicos, un acoplamiento magnético fuerte sólido para garantizar una agitación uniforme durante procedimientos experimentales, y un motor de CC sin escobillas que no genera calor. El intervalo del control de velocidad analógico es de 150 a 2500 rpm. Todas las unidades incluyen dos cubiertas de placa de silicona antideslizante para una mayor protección frente a derrames.
- Diseño ligero de perfil bajo y tamaño reducido
- Acoplamiento magnético de gran intensidad para garantizar la agitación uniforme en procedimientos experimentales
- El motor de CC sin escobillas no genera muestras calentadas ni “cocinadas”
- El cuerpo y la parte superior de polipropileno proporcionan una excelente resistencia química
- Hay disponibles tres opciones de tamaño: 120 mm, 170 mm o 220 mm —
- Control de velocidad analógico: De 150 a 2500 rpm
- Enchufe extraíble
- Todas las unidades incluyen dos cubiertas para placa de silicona antideslizante (1 blanca y 1 negra)
- Bajo consumo de energía
- Garantía de 2 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
De 150 a 2500 rpm | |
Parte superior redonda | |
2,56 in | |
De 100 a 240 V, 50-60 Hz | |
CE | |
Agitador |
Polipropileno | |
100/240 V | |
65 mm | |
50/60 Hz | |
De CC sin escobillas |