Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro y barrera ART™ SoftFit-L™
Para su uso con las pipetas Rainin™ LTS™ LiteTouch™
139.00€ - 201.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
Formato | Racl |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11505454
|
Thermo Scientific™
2789 |
1200 L, con filtro, estéril, rack | 1200 μL | Amarillo |
139.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10162151
|
Thermo Scientific™
2749 |
20 L, con filtro, estéril, rack | 20 μL | Rojo |
201.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10264671
|
Thermo Scientific™
2769 |
200 L, con filtro, estéril, rack | 200 μL | Verde |
149.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12604820
|
Thermo Scientific™
2779 |
1000 L, con filtro, estéril, rack | 1000 μL | Azul |
144.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
El sistema SoftFit-L es compatible con pipetas Rainin LTS fabricadas por instrumento Rainin Instrument LCC.
- Disponibles en baja retención
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Especificaciones
Con filtro | |
Natural | |
Racl | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |
Estéril | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
SoftFit L |