Learn More
Fisher BioReagents™ Routine DNA Ladder
Ready-to-use DNA size standard is room-temperature stable for up to two years
164.07€ - 212.00€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |
Formulario | Líquido |
Cantidad | 1000 μl |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | N.º de bandas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | N.º de bandas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10284633
|
Fisher BioReagents™
BP2581-200 |
Confirmación de tamaño de PCR | Marcadores de peso molecular de ADN | 11 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10450464
|
Fisher BioReagents™
BP2582-200 |
General purpose, wide DNA size range | DNA Molecular Weight Marker/Ladder | 16 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Includes a landmark doublet at 1400 and 1550 bp
Especificaciones
Azul | |
Marcadores de peso molecular de ADN | |
Líquido | |
1000 μl |