Learn More
Buerkle™ Cuba con parte superior redonda
Cuba para todos los usos, con borde resistente y asas de transporte prácticas para un transporte seguro. Puede enviarse una tapa para cada cuba.
79.75€ - 239.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuba |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Para utilizar con (equipo) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
Cantidad | 1 unidad |
Forma | Redondo |
Alertas:
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10732907
|
Buerkle™
3482-0040 |
40 L |
79.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11843492
|
Buerkle™
3482-0110 |
110 L |
239.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10356612
|
Buerkle™
3482-0050 |
50 L |
94.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10412372
|
Buerkle™
3482-0075 |
75 L |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cuba de HDPE
- Resistente a la temperatura de –30 ° a +70 °C
- Adecuada para alimentos
- Alto nivel de resistencia química
Especificaciones
Cuba | |
Aptos para su uso con productos alimenticios | |
Redondo |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
1 unidad | |
De -30 °C a +70 °C |