Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barra de agitación magnética cilíndrica Spinbar con anillo pivotante extraíble
Las superficies de varias caras poligonales añaden turbulencia en relación con las barras cilíndricas de tamaño liso similares
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37111-0005
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Anillo pivotante extraíble | |
5 in | |
Blanca | |
Imán Alnico | |
127mm |
16mm | |
0,62 in | |
1 unidad | |
Sí | |
Cilíndrico |