Learn More
Afora™ Matraces de fondo redondo
Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™ con reborde. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.
Marca: Afora™ 8/29
47.14 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21637" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Con reborde
- Vidrio de borosilicato
- Fondo esférico
- Cuello más corto
Especificaciones
Estilo de parte superior: Con reborde | |
Vidrio de borosilicato | |
Individual |
500 ml | |
152 mm | |
Redondo |