Learn More
Thermo Scientific™ Cestillo redondo
Cestillo redondo de 1000 ml
Marca: Thermo Scientific™ 75008165
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Cestillo redondo de 1000 ml
- 1000 mL
- Cestillo redondo
- Para su uso con el rotor Heraeus Cryofuge 75006606
Especificaciones
Rotor Heraeus Cryofuge 75006606 |