Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de poliestireno con fondo redondo
Tubos de ensayo transparentes y fondo redondo para la transferencia de muestras.
54.32€ - 256.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Poliestireno |
Para utilizar con | Transferencia de muestras |
Esterilidad | Non-sterile |
Tipo de producto | Tubo de ensayo |
Product Code | Brand | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||
10491781
|
Greiner Bio-One
112101 |
12 mm | 4 ml | 55 mm |
54.32€
paquete de 3600 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10282891
|
Greiner Bio-One
187101 |
17 mm | 14 ml | 100 mm |
256.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10769521
|
Greiner Bio-One
103101 |
10,5 mm | 2 ml | 40 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
Tubos de ensayo transparentes y fondo redondo para la transferencia de muestras.
Los tubos de poliestireno son ideales para mediciones ópticas gracias a su elevada claridad.
- No estériles
- Disponibles en diferentes tamaños
Specifications
Transparente | |
Transferencia de muestras | |
Tubo de ensayo |
Poliestireno | |
Non-sterile |