missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Matraces de fondo redondo

Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™ con reborde. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.

Marca:  Afora™ 7

Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12023898

  • 70.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Con reborde
  • Vidrio de borosilicato
  • Fondo esférico
  • Cuello más corto
Especificaciones

Especificaciones

Estilo de parte superior: Con reborde
Vidrio de borosilicato
Individual
250 ml
133 mm
Redondo
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales