missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Matraz redondo de cuello corto
Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.
Marca: Afora™ 8/29E
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Descripción
- Vidrio
- Fondo esférico
- Cuello más corto
Especificaciones
500 ml | |
152 mm | |
Redondo |
Vidrio de borosilicato | |
Individual |