Learn More
Kimble Chase™ Round Bottom Borosilicate Glass Culture Tube
540.00€ - 560.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Envase | Paquete de 500 |
Tipo de producto | Tubo de cultivo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11888482
|
Kimble Chase™
73770-20125 |
25 ml |
540.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11843133
|
Kimble Chase™
73770-20150 |
30 ml |
560.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
Sí | |
Paquete de 500 | |
Tubo de cultivo |