Learn More
Genevac™ Rotor sólido para tubos de vidrio alto de 10 mm x 75 mm, admite 68 tubos de aluminio miVac
Marca: Genevac™ DRC-01075-068
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los concentradores centrífugos son capaces de eliminar agua y disolventes orgánicos de una gran variedad de muestras. El miVac acepta un rotor oscilante para microplacas y rotores de disco para tubos y viales. Selección de bombas de vacío medio o alto y un sistema de ADN dedicado con bomba incorporada. Fácil de usar, para concentrar de forma segura sus muestras o hacer que se sequen por completo. Controle fácilmente el tiempo y la temp. en la pantalla de gran tamaño. Defina fácilmente los parámetros con el dial de selección. Existen modos especiales incorporados para trabajar con agua y alcoholes, que optimizan el tiempo de concentración, que es más rápida que otros sistemas gracias a estas características avanzadas, y gracias a la bomba de vacío de alto desplazamiento y los exclusivos rotores de aluminio sólido. Debido a la amplia variedad de rotores disponibles, los evaporadores miVac son adecuados para muchas tareas, como el secado o la concentración en tubos de microcentrífuga, centrífuga cónica u otros tubos de plástico, viales de vidrio y microplacas de pocillos profundos o poco profundos. El diseño sencillo y resistente garantiza años de servicio incluso con uso intensivo, como en lab. de enseñanza. Los controles intuitivos permiten a los usuarios inexpertos obtener resultados de gran calidad la primera vez con la mayoría de las muestras, al mismo tiempo que permiten una programación más sofisticada para los trabajadores con experiencia. Los concentradores miVac son extremadamente silenciosos y los resultados típicos con agua muestran que los sistemas miVac son más rápidos que otros equipos. El rendimiento se puede mejorar aún más mediante el uso del condensador refrigerado miVac SpeedTrap.- Elección de concentradores según la carga de trabajo
- Capaz de manipular una amplia variedad de disolventes y volumen de muestras
- Interfaz de usuario sencilla con programas optimizados para agua, alcoholes y otros disolventes
- Control preciso de la temperatura que proporciona protección para muestras valiosas
- Compact
- Trampa de frío de alta potencia que alcanza – 50 °C con capacidad de recogida de 1 l
- Amplia gama de exclusivos JetRotors™ de aluminio sólido
Sistema de ADN miVac
El sistema integrado de ADN miVac es un concentrador centrífugo capaz de eliminar agua y disolventes orgánicos de numerosas muestras, diseñado específicamente para trabajar con ácidos nucleicos. Se suministra con una bomba de vacío de alto rendimiento integrada, una cámara de concentración y un rotor de aluminio de ángulo fijo para tubos de microcentrífuga de 1,5 ml. El ADN miVac es adecuado para disolventes orgánicos simples, p.e. metanol, etanol, hasta 100 °C de BP y agua en cantidades de muestra bajas. La gama de rotores posibles incluye una opción para placas de microtitulación. Para mas disolventes y formatos de muestra, seleccione el concentrador miVac Duo o Quattro con miVac SpeedTrap y bomba.
Concentradores miVac Duo y Quattro
El sistema miVac Duo se ha diseñado para aceptar un soporte de microplacas de dos posiciones oscilantes o rotores de disco para tubos y viales. El miVac Quattro es un sistema más grande con recipiente de mayor capacidad, para un rotor de cuatro posiciones de giro y rotores de disco de gran capacidad. En ambos rotores oscilantes, cada posición para microplacas de pocillos poco profundos puede aceptar varias placas mediante el uso de apiladores. Ambos concentradores cuentan con una interfaz de usuario sencilla para establecer el tiempo, la temp y el método.
Bombas de vacío miVac Duo y Quattro
Hay una selección de 3 bombas para los concentradores miVac según aplicación. La bomba miVac Duo es una bomba de diafragma silenciosa y compacta con dos cabezales para eliminar la mayoría de los disolventes que hierven por debajo de 130 °C, incluidos el agua, el metanol, el etanol y sus mezclas. Para aplicaciones más exigentes, como disolventes con punto de ebullición más alto hasta 165 °C, recomendamos la bomba miVac Quattro, bomba de diafragma con cuatro cabezales para alcanzar presiones de <2mbar necesarias para secar disolventes con punto de ebullición medio. Ambas bombas se suministran en carcasas elegantes que se adaptan a los demás componentes miVac y se controlan automáticamente por medio de la cámara de evaporación miVac. También hay disponible una bomba de vacío tipo «scroll» para disolventes con alto punto de ebullición. Consultar con su representante de ventas local sobre la configuración exacta de la bomba para llevar a cabo la aplicación que tiene en mente.
miVac Speedtrap
El miVac Speedtrap es una nueva trampa de frío de alta potencia para condensar los vapores de los disolventes. Las trampas de frío pueden mejorar el rendimiento de cualquier sistema de concentración de vacío. Cuando una trampa de frío condensa los vapores a líquido, se produce una reducción masiva del volumen que ayuda a generar un vacío y acelera considerablemente el proceso de concentración. El miVac SpeedTrap funciona de una manera única, las bobinas frías del condensador se quedan suspendidas directamente en la vía del vapor, los vapores de los disolventes se condensan directamente en las bobinas y caen sin congelarse al recipiente de recogida debajo, incluso cuando se usa agua. Este método es muy eficiente, con más del doble de potencia de condensación que un sistema similar, el usuario puede ver rápidamente los disolventes en la trampa, y vaciarla fácilmente. No requiere descongelación. El recipiente de recogida se retira con un cuarto de vuelta, lo que permite la eliminación segura de los disolventes.
Paquetes
El kit de conexión miVac contiene todo lo necesario haciendo de la gama miVac un sistema totalmente integrado. Incluye tubos de vacío, un cortador de tubos, un recipiente de captura y un cable de conexión de la bomba. También hay paquetes que incluyen un concentrador, una bomba, una trampa de frío y un kit de conexión.
JetRotors
Los miVac son los únicos concentradores de su clase que se suministran con rotores de aluminio sólido. La gama «JetRotors» proporciona una concentración de alto rendimiento en comparación con rotores fabricados con plástico o con una estructura abierta. Los aumentos de velocidad en comparación con los tipos de polipropileno oscilan entre el 40 % y el 200 %, dependiendo del formato de la muestra, lo que proporciona una ventaja significativa al trabajar con disolventes persistentes, como el agua. Los rotores de aluminio sólido de precisión conducen de forma eficaz la energía térmica necesaria para la concentración de las muestras, mientras que en un rotor abierto o de plástico, las muestras se aíslan eficazmente por el plástico y el vacío en la cámara. Hay rotores para todos los tubos, viales, tubos de centrífuga y tubos de microcentrífuga comunes. Incluso un rotor personalizable a medida.
Controlador de presión
El controlador de presión miVac se puede añadir a cualquier sistema modular miVac (o paquete) y permite un control total sobre la presión de funcionamiento en el sistema. El modo de rampa de vacío permite que la concentración se inicie suavemente y se utiliza para ayudar a evitar choques o escupitajos al evaporar mezclas de disolventes. Para los usuarios que no están seguros de las presiones adecuadas que elegir, hay disponible un modo automático.