Learn More
Eppendorf™ Tapas de rotor
Designed for use with Eppendorf Rotors
Marca: Eppendorf™ 5409703005
Detalles adicionales : Peso : 0.25200kg
Descripción
- Tapas de repuesto para rotores
- Tapas de aluminio y estancas a los aerosoles disponibles
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Tapa del rotor | |
Aluminio | |
FA–45-24-11 | |
Antiaerosol |