Learn More
Eppendorf™ Aerosol-Tight Rotor Lids
Providing secure closure for a variety of Eppendorf rotors.
Marca: Eppendorf™ 5490063007
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
- Construcción de aluminio
- Antiaerosol
- Esterilizable en autoclave durante 20 min a 121&grados; C
Especificaciones
Tapa hermética a los aerosoles | |
Aluminio | |
FA–45-24-11 | |
Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 min |