Learn More
Fisherbrand™ Mando de rotor
Retire el mando antiguo girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Para colocar el mando del rotor Fisherbrand™ gírelo en el sentido de las agujas del reloj.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para utilizar con minicentrífugaServicio Técnico
Cinco años
Especificaciones
Mando de rotor | |
Minicentrífuga Fisherbrand |