Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-24x2 para centrífuga 5420
El rotor FA-24x2 está diseñado para centrifugar 24 tubos de 1,5/2,0 ml e incluye una tapa de rotor hermética a los aerosoles.
Marca: Eppendorf™ 5495400001
Detalles adicionales : Peso : 0.77200kg
Descripción
- Vel. máx.: 21.300 x g (15.060 rpm)
- 24 tubos de 1,5/2,0 ml
- Antiaerosol
Especificaciones
Aluminio anodizado de alta calidad | |
24 x 1,5/2,0 ml | |
14.800 rpm | |
Rotor FA-24x2 para centrífuga 5420 |
Rotor | |
21.100 x g | |
Centrífuga 5420 |