Learn More
Thermo Scientific™ Buckets for Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Swinging Bucket Rotors
Expand individual bucket capacity or maximize total blood bags per spin with choice of buckets for Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ blood banking rotors.
Marca: Thermo Scientific™ 75003846
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Las centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific ofrecen la flexibilidad necesaria para seleccionar rotores de mayor capacidad o para adaptarse a los flujos de trabajo existentes, con una selección de rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ y sistemas de cestillos.
Trate sus necesidades de procesamiento de sangre de flujo regular a medio con el rotor oscilante HAEMAFlex 6 con capacidad de bolsas de sangre de 6 x 550 ml o, utilizando el mismo sistema de cubetas, actualice a bolsas de 8 x 550 ml con el rotor oscilante HAEMAFlex 8.Para las necesidades de procesamiento de sangre de alto rendimiento, el rotor oscilante HAEMAFlex 12 proporciona capacidad de 12 x 500 ml o mejora la capacidad de su centrífuga a bolsas de sangre de 16 x 500 ml con el rotor HAEMAFlex 16 y las mismas selecciones de cubeta.
Actualice a los cubos dura-Coat™ Thermo Scientific™ con recubrimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión debido a la humedad, productos químicos o soluciones alcalinas.
Especificaciones
Rotor basculante HAEMAFlex 12/16 | |
16 x 500 mL | |
12/16 rotores de cestillo basculante |