Learn More
Cole-Parmer™ Evaporador giratorio Stuart™, condensador de bobina vertical
Rotavapor digital compacto, con conjunto de instrumental de vidrio de laboratorio vertical, ideal para la extracción con disolventes donde el espacio es limitado.
Marca: Cole-Parmer™ 16340-58
Detalles adicionales : Peso : 12.80000kg
Descripción
- Control digital
- Se puede orientar para personas diestras o zurdas
- Mecanismo de elevación de contrapeso sencillo
- Recorrido de líquido de vidrio/PTFE para inercia química
- Junta de vacío de PTFE impregnada con grafito de larga vida útil
- Sistema de expulsión de tubos de vapor y matraces eficaz
Un rotavapor es una unidad de destilación que incorpora un condensador eficaz con un matraz de muestras rotatorio. Dado que el matraz que contiene el disolvente gira, se transfiere continuamente una fina capa de líquido a lo largo de toda la superficie interior. Esto proporciona una gran superficie para la evaporación; además, la muestra o el matraz Florentino se pueden calentar mediante un accesorio de baño para acelerar el proceso. Todo el sistema se ha diseñado para ser hermético al vacío; se puede conectar una bomba de vacío para reducir la presión total y, por tanto, el punto de ebullición de la muestra.
La unidad también se suministra con un sistema de liberación de vacío fácil de usar y un sistema de suministro continuo, lo que permite extraer más disolvente en el matraz Florentino rotatorio sin necesidad de detener el funcionamiento.
- El rotavapor RE401 se suministra con un condensador de vidrio con orientación vertical para la destilación de disolventes con mayor punto de ebullición. 20 % más estrecho que un condensador diagonal, lo que ahorra espacio.
- Juego de vidrio 401
Condensador de bobina diagonal, adaptador de bobina vertical, tubo de vapor para condensador vertical, matraz receptor de 1000 ml, matraz Florentino de 1000 ml, tubo de suministro con llave de paso, junta de vacío, clip de unión cónico, clip de unión esférica.
Especificaciones
3 mmHg | |
2 l | |
Digital | |
Vertical | |
De 385 x 335 x 470 a 610 mm | |
3 años |
100/240 V | |
De 10 a 310 rpm | |
De CC sin escobillas | |
Muestra: Con forma de pera TS29/38, receptor: Matraz redondo S35/20 | |
CE | |
50/60 Hz |