Learn More
Cole-Parmer™ Evaporador giratorio Stuart™, condensador de dedo frío, con revestimiento de plástico
Evaporador giratorio digital compacto, con conjunto de instrumental de vidrio de dedo frío, ideal para la extracción de disolventes donde el consumo de agua supone un problema. Con revestimiento de plástico para proporcionar una mayor protección cuando se utiliza en condiciones de vacío.
Marca: Cole-Parmer™ RE402P
Detalles adicionales : Peso : 12.80000kg
Descripción
- Control digital
- Se puede orientar para personas diestras o zurdas
- Mecanismo de elevación de contrapeso sencillo
- Recorrido de líquido de vidrio/PTFE para inercia química
- Junta de vacío de PTFE impregnada con grafito de larga vida útil
- Sistema de expulsión de tubos de vapor y matraces eficaz
Un rotavapor es una unidad de destilación que incorpora un condensador eficaz con un matraz de muestras rotatorio. Dado que el matraz que contiene el disolvente gira, se transfiere continuamente una fina capa de líquido a lo largo de toda la superficie interior. Esto proporciona una gran superficie para la evaporación; además, la muestra o el matraz Florentino se pueden calentar mediante un accesorio de baño para acelerar el proceso. Todo el sistema se ha diseñado para ser hermético al vacío; se puede conectar una bomba de vacío para reducir la presión total y, por tanto, el punto de ebullición de la muestra.
La unidad también se suministra con un sistema de liberación de vacío fácil de usar y un sistema de suministro continuo, lo que permite extraer más disolvente en el matraz Florentino rotatorio sin necesidad de detener el funcionamiento.
La versión con revestimiento de plástico proporciona una mayor seguridad cuando el instrumental de vidrio se utiliza en condiciones de vacío. El revestimiento de plástico garantiza que las lesiones del operador sean menos probables si algún componente de vidrio falla mientras está bajo vacío. La seguridad añadida de un revestimiento de plástico también da al operador tiempo suficiente para transferir cualquier producto químico potencialmente peligroso a un recipiente adecuado sin que se derrame.
- El rotavapor RE402P viene con un condensador de vidrio de dedo frío orientado verticalmente para su uso con hielo o hielo seco para disolventes volátiles o con bajo punto de ebullición. Proporciona una solución de refrigeración sin necesidad de un suministro constante de agua de refrigeración.
- Juego de vidrio 402P
Condensador de dedo frío con revestimiento de plástico, adaptador de bobina vertical con revestimiento de plástico, drenaje para condensador de dedo frío, tubo de vapor para condensador de dedo frío, matraz receptor de 1000 ml con revestimiento de plástico, matraz Florentino de 1000 ml con revestimiento de plástico, tubo de suministro con llave de paso, junta de vacío, clip de unión cónico, clip de unión esférica
Especificaciones
3 mmHg | |
2 l | |
Digital | |
Dedo frío | |
De 385 x 335 x 470 a 610 mm | |
3 años |
100/240 V | |
De 10 a 310 rpm | |
De CC sin escobillas | |
Muestra: Con forma de pera TS29/38, receptor: Matraz redondo S35/20 | |
CE | |
50/60 Hz |