Learn More
Brady™ Roll Markers
345.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Directivas europeas 67/548 y 88/379 |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Formato | Roll |
Material | Poliéster |
Tipo de producto | Marcador de rollo |
Product Code | Brand | Mostrar texto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Altura del carácter (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Mostrar texto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Altura del carácter (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||
11755573
|
Brady™
226384 |
Aire | 33 m x 100 mm x 150 mm | 13 mm |
345.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11745573
|
Brady™
226383 |
Aire | 33 m x 100 mm x 60 mm | 8 mm |
345.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11775573
|
Brady™
226758 |
Destiladores | 33 m x 100 mm x 60 mm | 8 mm |
345.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11765573
|
Brady™
226613 |
Agua | 33 m x 100 mm x 60 mm | 8 mm |
345.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11735573
|
Brady™
226293 |
Agua/fuego | 33 m x 100 mm x 60 mm | 8 mm |
345.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Specifications
Directivas europeas 67/548 y 88/379 | |
Roll | |
Marcador de rollo | |
French | |
-40°C to +140°C | |
0.119 mm | |
108.27 ft. | |
3.94 in. |
Permanent Acrylic | |
Poliéster | |
Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
-40°F to +284°F | |
0.0047 in. | |
33 m x 100 mm | |
33 m | |
100 mm |