Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de vidrio Rogo™ Sampaic
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos. Los cubreobjetos de vidrio Rogo Sampaic™ se han fabricado con vidrio de borosilicato para una excelente transparencia y prevención de la distorsión del color.
15.69€ - 79.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Portaobjetos de cubierta |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Microscopía de portaobjetos |
Certificaciones | ISO 8255 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11993564
|
Rogo Sampaic™
BPD016 |
18 mm | 18 mm | 1000/paq. |
52.31€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11707394
|
Rogo Sampaic™
BPD017 |
20 mm | 20 mm | 200/paq. |
20.62€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11757394
|
Rogo Sampaic™
BPD024 |
24 mm | 50 mm | 100/paq. |
20.72€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11717394
|
Rogo Sampaic™
BPD018 |
22 mm | 22 mm | 200/paq. |
22.79€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11767394
|
Rogo Sampaic™
BPD025 |
24 mm | 60 mm | 100/paq. |
15.69€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11983564
|
Rogo Sampaic™
BPD025 |
24 mm | 60 mm | 100/paq. |
79.20€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Portaobjetos de cubierta | |
Vidrio de borosilicato | |
Microscopía de portaobjetos | |
ISO 8255 |