Learn More
BRAND™ Unidad de enjuague de pipetas
Limpieza suave y sin imprevistos de las pipetas con enjuague de sifón repetitivo.
Marca: BRAND™ 29125
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricado en HDPE
- Conexión de suministro de agua con boquilla de manguera de 12 mm de D.E.
- El sistema de limpieza completo consiste en un aparato de enjuagado, un tarro de remojo y un cestillo de pipetas.
- Solicite cada componente por separado.
- Ajuste el flujo de agua a aprox. 2 l/min
Especificaciones
1000mm | |
315 mm (base), 150 mm de D. I. | |
Sistemas de enjuagado de pipetas |
Capacidad de 17 l | |
HDPE (polietileno de alta densidad) | |
Aparato de enjuague |