Learn More
Brady™ Etiquetas rígidas DuraSleeve para M710 M610 y M611
Insertos rígidos DuraSleeve para M611, M610 y M710
Marca:  Brady™ 312067
Detalles adicionales : Peso : 0.06400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17898054
  • 45.15€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Especificaciones
Especificaciones
Non-adhesive
Gloss
Vinyl
Non-sterile
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
250 Labels
-40°C to +70°C
0.249 mm
0.17 in.
16 mm
Yellow
Tape
Wire and Cable Markers
Wire and Cable Labeling
1 Label
-40°F to +158°F
0.0098 in.
4.4 x 16 mm
0.63 in.