Learn More
Rifampicin, Fisher BioReagents™
Catalog Number p-28415
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Vidrio ámbar
13292-46-1
C43H58N4O12
822.953
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Rif
131839595
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
13292-46-1
C43H58N4O12
822.953
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Rif
131839595
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Rifampicin
  • Antibiótico utilizado para inhibir la síntesis de proteínas durante la expresión de proteínas recombinantes en bacterias
  • La rifampicina inhibe la ARN polimerasa bacteriana dependiente de ADN. 
  • La rifampicina también se puede utilizar como agente selectivo para algunas cepas.
  • La ARN polimerasa de mamíferos no se ve afectada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rifampicin
Tipo Rifampicin
Forma física Sólido
Punto de fusión 183°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Pérdida por secado < 1.0%
Índice Merck 15, 8341
Envase Vidrio ámbar
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.96
Color Naranja
Cantidad 250 mg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rifampin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.