Learn More
Epredia™ Hematoxilina de Mayer modificada
Produzca tinciones nucleares nítidas con la hematoxilina de Mayer modificada Epredia™ Richard-Allan Scientific™, una tinción nuclear progresiva.
Marca: Epredia™ 72804
190.00 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.88000kg
Descripción
Produzca tinciones nucleares nítidas con la hematoxilina de Mayer modificada Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, una tinción nuclear progresiva.
- Es difícil sobreteñir con el producto
- No requiere enjuague en ácido ni tiñe mucina
- Se recomienda su uso cuando se desean resultados menos intensos
- Una eficaz contratinción en procedimientos con inmunoperoxidasa y de tinción especial
Especificaciones
Hematoxilina de Mayer modificada | |
0,47 l (1 pinta) |