Learn More
Techne™ Calentador Dri-Block™
Click to view available options
2 bloque
Descripción
Calentador de precisión con excelente precisión de temperatura.
- La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
- Tome menos espacio de almacenamiento—peso ligero y la superficie plana-superior permite unidades que se apilarán cuando no se utilicen
Especificaciones
Tipo de controlador | Digital; 200 °C |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 200 °C |
Tipo | Calentador Dri Block™ |
N.º de bloques | 2 |
Tensión | 230 V |