Learn More
Epredia™ Líquido Bouin’
Conserve muestras del tracto gastrointestinal y estructuras de texturas suaves y delicadas con el líquido de Epredia™ Bouin.
Marca: Epredia™ 57211
107.35 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 4.00000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
Conserve muestras del tracto gastrointestinal y estructuras de texturas suaves y delicadas con el líquido de Bouin Epredia™, una solución de ácido pícrico saturada y acuosa excelente para su uso en procedimientos de tinción tricrómica.
Especificaciones
3.79L | |
Frasco | |
1 gal |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, methanol, acetic acid, picric acid