Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidores de la ARNasa RiboLock (40 U/μl)
El inhibidor de la ARNasa RiboLock inhibe específicamente la actividad de las ARNasas A, B y C, protegiendo el ARN en una variedad de condiciones de reacción.
81.25€ - 1228.00€
Especificaciones
Concentración 40 U/μl
Tampón compatible Tampón de almacenamiento
Tipo de producto Inhibidor de la RNasa
Línea de productos RiboLock
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10859710
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
EO0381
2500 U
81.25€
2500 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11581505
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
EO0382
4 × 2500 U
286.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10389109
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
EO0384
24 × 2500 U
1228.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
RiboLock ARNasa Inhibitor inhibe la actividad de las ARNasas A, B y C mediante su unión de forma no competitiva en una proporción 1:1. No inhibe las ARNasas eucariotas T1, T2, U1, U2 y CL3, ni las ARNasas procariotas I y H.
Características destacadas
  • Funciona con una amplia gama de condiciones de reacción
  • Protege el ARN de la degradación a temperaturas de hasta 55 °C
Especificaciones
Especificaciones
40 U/μl
Tampón de almacenamiento
Inhibidor de la RNasa
RiboLock
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.