Learn More
Rodio en alúmina, 5 % Rh, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rhodium on alumina |
Punto de fusión | 2072.0°C |
Punto de ebullición | 3147.0°C |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.91 |
Envase | Frasco de vidrio |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Rhodium on alumina powder