Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina B, ≥ 98 %, puro
Catalog Number p-3776815
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
81-88-9
C28H31ClN2O3
479.02
MFCD00011931
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Basic Violet 10, C.I. 45170
6694
CHEBI:52334
[9-(2-carboxifenilo)-6-(dietilamino)xanten-3-ilideno]-dietilazanio; cloruro
[Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
81-88-9
C28H31ClN2O3
479.02
MFCD00011931
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Basic Violet 10, C.I. 45170
6694
CHEBI:52334
[9-(2-carboxifenilo)-6-(dietilamino)xanten-3-ilideno]-dietilazanio; cloruro
[Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rhodamine B
Punto de fusión 210.0°C to 211.0°C
Nombre de nota Pure
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Beilstein 19, V,8, 669
Índice Merck 15, 8307
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.01
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor Vapor Pressure: Negligible
Información de descomposición >255°C
Color Verde
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.