Learn More
Gibco™ rhLaminin-521
rhLaminina-521
86.25€ - 680.00€
Especificaciones
Tipo de célula | Células madre |
---|---|
Clasificación | Sin componentes xenobióticos |
Tipo de cultivo | Célula madre (humana, iPS: pluripotente inducida, embrionaria) |
Tipo de producto | Matriz extracelular |
pH | entre 6 y 8 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15481044
|
Gibco™
A29249 |
1 mg |
680.00€
100 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15461945
|
Gibco™
A29248 |
100 μg |
86.25€
100 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La laminina humana recombinante 521 (rhLaminina-521) es una proteína recombinante humana que proporciona una superficie definida para el cultivo sin alimentación de células madre pluripotentes (PSC) humanas. Cuando se utiliza con el medio Essential 8™, la rhLaminina-521 ha demostrado que favorece la supervivencia celular en condiciones de estrés en ausencia de inhibidores de moléculas pequeñas. La rhLaminina-521 ha demostrado que favorece el crecimiento de PSC durante >20 pases sin ningún signo de anomalías cariotípicas y mantiene la capacidad de diferenciación de las PSC en los tres linajes de la línea germinal. La rhLaminina-521 también proporciona una eficacia de reprogramación óptima de las células somáticas humanas, así como la supervivencia de las células madre pluripotentes humanas durante las transiciones de cultivos dependientes de alimentación a cultivos sin alimentación cuando se utiliza junto con el medio Essential 8. Para ver un kit que combina el medio y el sustrato, consulte el kit de adaptación Essential 8™.La rhLaminina-521 es:
Transición sin problemas
Cuando se utiliza con el medio Essential 8, la rhLaminina-521 proporciona una matriz de cultivo sólida que favorece la adherencia y expansión de células madre pluripotentes durante la transición desde sistemas de cultivo dependientes de alimentación.
Reprogramación eficaz
Se ha demostrado que la rhLaminina-521 aumenta el número de colonias obtenidas durante la reprogramación de fibroblastos humanos, lo que puede ser importante para el modelado de enfermedades in vitro.
Expansión segura
La rhLaminina-521 se expresa en blastocistos y, por lo tanto, proporciona un entorno que imita el nicho de células madre humanas.
Ampliación sencilla
La rhLaminina-521 favorece el mantenimiento estable de células madre pluripotentes como células individuales en ausencia de inhibidores ROCK.
Especificaciones
Células madre | |
Célula madre (humana, iPS: pluripotente inducida, embrionaria) | |
entre 6 y 8 | |
Hielo seco |
Sin componentes xenobióticos | |
Matriz extracelular | |
Calificación hESC | |
Sin componentes xenobióticos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.