Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de montaje para válvulas Rheodyne™
Utilice los soportes de montaje para válvulas Thermo Scientific™ Rheodyne™ para montar y fijar sus inyectores de muestras Rheodyne para HPLC.
Marca: Thermo Scientific™ 7160-010
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Utilice los soportes de montaje para válvulas Thermo Scientific™ Rheodyne™ para montar y fijar sus inyectores de muestras Rheodyne para HPLC.
Especificaciones
Soporte de montaje de ángulo de válvula | |
Escuadra de fijación | |
Cromatografía líquida | |
Válvulas Rheodyne I e inyectores de muestras Rheodyne |