Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para aguja de succión Rheodyne™
Active la carga por aspiración de los inyectores de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 y 9725i para HPLC con este adaptador.
Marca:  Thermo Scientific™ 9125-076
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10589185
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Utilice el adaptador de aguja de aspiración Thermo Scientific™ Rheodyne™ para cargar muestras por aspiración en los inyectores de muestras Rheodyne 9725 y 9725i para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC)
Especificaciones
Especificaciones
Kit de inyección
Cromatografía líquida
Adaptador de aguja de aspiración
Modelos de inyector Rheodyne 9725 y 9725 i
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.