Learn More
Thermo Scientific™ Inyector de muestras Rheodyne™ 7010
Asegure inyecciones de gran volumen exactas y precisas para HPLC con el inyector de muestras de modo sencillo Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010.
Marca: Thermo Scientific™ 7010
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Garantice unas inyecciones HPLC de gran volumen precisas y exactas de muestras desde 5 µl a 20 ml con el inyector de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010. Este inyector de modo sencillo utiliza el método de llenado completo para cargar el bucle de muestra.
Especificaciones
Modo sencillo | |
Inyector de muestras | |
Acero inoxidable |
De 5 μl a 5 ml | |
6 Ports |