Learn More
Cloruro de pentacarbonilo de renio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-190742
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
14099-01-5
C5ClO5Re
361.71
MFCD00013296
JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
6096982
monóxido de carbono; clororenio
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
14099-01-5
C5ClO5Re
361.71
MFCD00013296
JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
6096982
monóxido de carbono; clororenio
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rhenium pentacarbonyl chloride
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Análisis elemental 97.5% min.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.71
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhenium pentacarbonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.