Learn More
Thermo Scientific™ Conexiones de alta presión RheFlex™
Garantice uniones de alta presión fiables con las conexiones de alta presión Thermo Scientific™ RheFlex™.
24.50€ - 202.87€
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10299594
|
Thermo Scientific™
6000-210 |
Empalme de 1,59 mm (1/16 in)de alta presión | 10/paq. |
54.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10197704
|
Thermo Scientific™
6000-262 |
Conjunto de conectores de alta presión extralargos | 10/paq. |
202.87€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10249704
|
Thermo Scientific™
6000-111 |
Conjunto de conectores de alta presión largos | 5/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11567701
|
Thermo Scientific™
6000-162 |
Conjunto de conectores de alta presión extralargos | 5/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11577701
|
Thermo Scientific™
6000-209 |
Juego de conexiones RheFlex SST de 10-32, 1/16 | 10/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10016844
|
Thermo Scientific™
6000-109 |
Conjunto de conectores cortos de alta presión | 5/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10269264
|
Thermo Scientific™
6000-211 |
Conjunto de conectores de alta presión largos | 10/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10650816
|
Thermo Scientific™
6000-110 |
Empalme RheFlex SST 1,5875 mm (0,0625 pulg.) | 5/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Garantice unas uniones de alta presión fiables con las conexiones de alta presión Thermo Scientific™ RheFlex™. Estas conexiones están mecanizadas con precisión a partir de acero inoxidable 316 para estar libres de impurezas y rebabas.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.