Learn More
Thermo Scientific™ Kits RheBuild™
Todo lo que necesita para mantener sus válvulas e inyectores Thermo Scientific™ Rheodyne™ de su sistema para HPLC.
Marca: Thermo Scientific™ 8125-999
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Utilice los kits Thermo Scientific™ Rhebuild para mantener sus válvulas e inyectores Thermo Scientific™ Rheodyne™ para cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC). Un solo kit incluye todo lo que necesita.
Especificaciones
Kit de mantenimiento | |
Para modelos Rheodyne 8125/8126 | |
Modelos de inyector Rheodyne 8125/8126 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.