Learn More
Thermo Scientific™ Membranas de ósmosis inversa
Ajuste según sea necesario la membrana de ósmosis inversa (OI) Thermo Scientific™ para el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™, tal como se indica.
143.00€ - 2410.00€
Productos 5
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11377161
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
22.0087
Membrana de ósmosis inversa
143.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11830820
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
D9006
Membrana de ósmosis inversa de repuesto para sistemas ROpure Infinity
2410.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11377131
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
09.2003
Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 3 l/h
352.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11327141
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
09.2006
Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 6 l/h
421.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11337161
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
22.0046
Membrana de ósmosis inversa, para su uso con LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20
143.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ajuste según sea necesario la membrana de ósmosis inversa (OI) Thermo Scientific™ para el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™, tal como se indica.
Utilice las membranas con los siguientes sistemas Barnstead:
09.2003:
  • Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 3 l/h para sistemas Smart2Pure™
09.2006:
  • Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 6 l/h para sistemas Smart2Pure
22.0046:
  • LabTower™ EDI 15 requiere dos de esas membranas de OI
  • LabTower™ RO 20 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower RO 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0087 de OI
  • LabTower™ TII 20 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower TII 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0087 de OI
  • Pacific™ RO 3, 7 y 12 requieren una de estas membranas de OI
  • Pacific RO 20 requiere dos de estas membranas de OI
  • Pacific™ TII 3, 7 y 12 requieren una de estas membranas de OI
  • Pacific TII 20 requiere dos de estas membranas de OI
22.0087:
  • LabTower™ EDI 30 requiere dos de esas membranas de OI
  • LabTower™ RO 40 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower RO 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0046 de OI
  • LabTower TII 40 requiere dos de estas membranas de OI
  • LabTower TII 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0046 de OI
  • Pacific RO 40 requiere dos de estas membranas de OI
  • Pacific TII 40 requiere dos de estas membranas de OI